Learn More
Alfa Aesar™ 2,4-Dichloro-3-cyanopyridine, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H63347.03
Weitere Details : CAS : 180995-12-4 Gewicht : 0.00100kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449998
  • 85.90 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applications
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine, is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
180995-12-4
172.996
OQYZEFBWEXEOPL-UHFFFAOYSA-N
21997828
C1=CN=C(C(=C1Cl)C#N)Cl
C6H2Cl2N2
MFCD09750302
2,4-dichloro-3-cyanopyridine, 2,4-dichloronicotinonitrile, 2,4-dichloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,4-dichloro, 3-cyano-2,4-dichloropyridine, pubchem5457, bys83, 3-cyano-2,4dichloropyridine, ksc493a5f, 3-pyridinecarbonitrile,2,4-dichloro
2,4-dichloropyridine-3-carbonitrile
Spezifikation
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine
180995-12-4
MFCD09750302
2,4-dichloro-3-cyanopyridine, 2,4-dichloronicotinonitrile, 2,4-dichloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,4-dichloro, 3-cyano-2,4-dichloropyridine, pubchem5457, bys83, 3-cyano-2,4dichloropyridine, ksc493a5f, 3-pyridinecarbonitrile,2,4-dichloro
C1=CN=C(C(=C1Cl)C#N)Cl
172.996
173
1g
C6H2Cl2N2
UN3439
OQYZEFBWEXEOPL-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloropyridine-3-carbonitrile
21997828
95%