Learn More
2,4-Dibrompyridin, 97 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 453700050
Weitere Details : CAS : 58530-53-3 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15214318
  • 160.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
09-12-2020
Chemische Identifikatoren
58530-53-3
236.89
2,4-dibromo-pyridine, pyridine, 2,4-dibromo, 2,4-dibrompyridin, pubchem5452, acmc-1av5w, 2,4-dibromopyridine, ksc493e4t
2,4-Dibrompyridin
C5H3Br2N
PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
817104
C1=CN=C(C=C1Br)Br
Spezifikation
2,4-Dibromopyridine
36.0°C to 38.5°C
58530-53-3
C5H3Br2N
PCMMSLVJMKQWMQ-UHFFFAOYSA-N
2,4-Dibrompyridin
817104
97%
Authentic
5g
96% min. (GC)
2,4-dibromo-pyridine, pyridine, 2,4-dibromo, 2,4-dibrompyridin, pubchem5452, acmc-1av5w, 2,4-dibromopyridine, ksc493e4t
C1=CN=C(C=C1Br)Br
236.89
236.89
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2,4-Dibromopyridine, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation