Learn More
Alfa Aesar™ 2,4,5-Trifluor-1-iodbenzol, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61475.22
Weitere Details : CAS : 17533-08-3 Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428028
  • 544.00 € / 100 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
17533-08-3
257.982
UPCKPWDYXMTASO-UHFFFAOYSA-N
2760713
C1=C(C(=CC(=C1F)I)F)F
C6H2F3I
MFCD04973898
2,4,5-trifluoroiodobenzene, 1-iodo-2,4,5-trifluorobenzene, acmc-209e9x
1,2,4-trifluor-5-Iodbenzol
Spezifikation
2,4,5-Trifluoro-1-iodobenzene
Pink
17533-08-3
MFCD04973898
UPCKPWDYXMTASO-UHFFFAOYSA-N
1,2,4-trifluor-5-Iodbenzol
2760713
Flüssig
Light sensitive
100g
C6H2F3I
2,4,5-trifluoroiodobenzene, 1-iodo-2,4,5-trifluorobenzene, acmc-209e9x
C1=C(C(=CC(=C1F)I)F)F
257.982
257.98
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation