Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Bromophenyl)thiazolidine, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H62658.03
Weitere Details : CAS : 67086-84-4 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449158
  • 223.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
67086-84-4
244.15
HCHIGNRMHLIEIN-UHFFFAOYSA-N
128756
C1CSC(N1)C2=CC(=CC=C2)Br
C9H10BrNS
MFCD00222816
2-3-bromophenyl thiazolidine, thiazolidine, 2-3-bromophenyl, 2-m-bromophenyl thiazolidine, 2-3-bromophenyl-1,3-thiazolidine, 2-3-bromo-phenyl-thiazolidine, thiazolidine, 2-m-bromophenyl, chembl25304
2-(3-bromophenyl)-1,3-thiazolidine
Spezifikation
2-(3-Bromophenyl)thiazolidine
67086-84-4
MFCD00222816
HCHIGNRMHLIEIN-UHFFFAOYSA-N
2-(3-bromophenyl)-1,3-thiazolidine
128756
Solid
1g
C9H10BrNS
2-3-bromophenyl thiazolidine, thiazolidine, 2-3-bromophenyl, 2-m-bromophenyl thiazolidine, 2-3-bromophenyl-1,3-thiazolidine, 2-3-bromo-phenyl-thiazolidine, thiazolidine, 2-m-bromophenyl, chembl25304
C1CSC(N1)C2=CC(=CC=C2)Br
244.15
244.15
97%