Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Benzoylphenyl)-N-(4-bromo-2-chlorophenyl)propionamide, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H65889.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449976
  • 233.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD28098836
Spezifikation
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(4-bromo-2-chlorophenyl)propionamide
MFCD28098836
Solid
1g
442.73
95%