Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-methylphenyl)propionamide, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H65346.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449576
  • 233.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD03838519
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(m-tolyl)propionamide
Spezifikation
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(3-methylphenyl)propionamide
MFCD03838519
343.32
95%
1g
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(m-tolyl)propionamide
Solid