Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-fluoro-5-methylphenyl)propionamide, 95%
Marke:  Alfa Aesar™ H65901.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449986
  • 233.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD28098838
Spezifikation
2-(3-Benzoylphenyl)-N-(2-fluoro-5-methylphenyl)propionamide
MFCD28098838
Solid
1g
361.41
95%