Learn More
Fisherbrand™ 150 Homogenisator-Paket
Inklusive aller für die Probenaufbereitung notwendigen Komponenten zur Verarbeitung von Proben von 200 μl bis 100 ml. Das Fisherbrand™ 150 Homogenisator-Paket enthält den 150 W-Motor sowie Zubehör, z. B. 2 Sägezahn-Generatorsonden aus Edelstahl, Generatorsonden für den Einmalgebrauch und vieles mehr.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Gewicht : 2.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15595809
  • 2854.58 € / 1 Stück
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 21-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verarbeitet Laborproben von 200 µl bis 100 ml
  • Leistungsstarker 150 W-Motor
  • Leichtes, ergonomisches Design
  • Leiser Betrieb, unter 72 dB
  • Verfügbar mit Generatorsonden zum Einmalgebrauch (Adapter im Lieferumfang enthalten)
  • Durch die Verwendung von Generatorsonden aus Kunststoff können Kreuzkontaminationen vollständig ausgeschlossen werden
  • Für größere und zähere Proben werden Generatorsonden aus Edelstahl empfohlen
Zertifizierungen
CE
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
16.5 cm
Je 1
Gewebehomogenisierung, Gewebeaufschluss, Proteinextraktion, RNA-Extraktion, DNA-Extraktion, Metabolitenextraktion, Emulgieren, Proteomik, PCR, Enzymextraktion, Rühren mit hoher Drehzahl, Pulversuspension, Genomik, Metabolomik
5,000 bis 35,000 U/min
150-W-Motor, Generatorsonde aus Edelstahl mit flachem Boden (5 x 75 mm), Sägezahn-Generatorsonde aus Edelstahl (7 x 115 mm), Sägezahn-Generatorsonde aus Edelstahl (10 x 115 mm), Stativklammer, Motorstativ-Baugruppe, Sondenadapter für den Einmalgebrauch, Generatorsonden für den Einmalgebrauch, Bedienungsanleitung und Werkzeugsatz
Durchmesser: 5.1 cm
466 g
200 μl bis 100 ml
220 V Kabel mit UK-Stecker, 150 W
Videos
Informationsmaterial Zubehör anzeigen