Learn More
Alfa Aesar™ 1-n-Hexyl-3-methylimidazoliumiodid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H59487.18
Weitere Details : CAS : 178631-05-5 Gewicht : 0.05000kg
Menge 50g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15425828
  • 233.00 € / 50 Gramm
Verfügbar ab
25-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
178631-05-5
294.18
CZIUVCSYOGFUPH-UHFFFAOYSA-M
12036651
CCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.[I-]
C10H19IN2
MFCD12964976
1-hexyl-3-methylimidazolium iodide, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium iodide, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium iodide, dsstox_cid_27927, dsstox_rid_82680, dsstox_gsid_47951, 1-methyl-3-hexylimidazolium iodide, 1-hexyl-3-me-thylimidazolium iodide, 1h-imidazolium,1-hexyl-3-methyl-,iodide, 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide hplc
1-Hexyl-3-Methylimidazol-3-ium;Iodid
Spezifikation
1-n-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Farblos bis hellgelb
178631-05-5
MFCD12964976
CZIUVCSYOGFUPH-UHFFFAOYSA-M
1-Hexyl-3-Methylimidazol-3-ium;Iodid
12036651
Flüssig
Moisture sensitive
50g
C10H19IN2
1-hexyl-3-methylimidazolium iodide, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium iodide, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium iodide, dsstox_cid_27927, dsstox_rid_82680, dsstox_gsid_47951, 1-methyl-3-hexylimidazolium iodide, 1-hexyl-3-me-thylimidazolium iodide, 1h-imidazolium,1-hexyl-3-methyl-,iodide, 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide hplc
CCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.[I-]
294.18
294.18
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation