Learn More
Alfa Aesar™ 1-n-Butyl-3-Methylimidazolium di-n-Butylphosphat, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H59893.06
Weitere Details : CAS : 663199-28-8 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15425336
  • 36.60 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
18-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
1-Butyl-3-Methylimidazoliumdibutylphosphat wird als Imidazoliumverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
663199-28-8
348.424
NTXQJRGQUZXUMU-UHFFFAOYSA-M
16218227
CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CCCCOP(=O)([O-])OCCCC
C16H33N2O4P
MFCD09265043
1-butyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate, 1-butyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate
1-Butyl-3-methylimidazol-3-ium;dibutylphosphat
Spezifikation
1-n-Butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate
Moisture sensitive
5g
C16H33N2O4P
1-butyl-3-methylimidazolium dibutyl phosphate, 1-n-butyl-3-methylimidazolium di-n-butyl phosphate, 1-butyl-3-methylimidazolium dibutylphosphate
NTXQJRGQUZXUMU-UHFFFAOYSA-M
1-Butyl-3-methylimidazol-3-ium;dibutylphosphat
16218227
Flüssig
1.472
Braun
663199-28-8
MFCD09265043
Insoluble in water.
CCCCN1C=C[N+](=C1)C.CCCCOP(=O)([O-])OCCCC
348.424
348.42
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation