Learn More
Alfa Aesar™ 1-Boc-4-(4-chlor-2-nitrophenyl)-piperazin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63592.MD
Weitere Details : CAS : 874814-97-8 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428396
  • 27.60 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
874814-97-8
341.792
tert-butyl 4-4-chloro-2-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate
Tert-Butyl 4-(4-Chlor-2-Nitrophenyl)Piperazin-1-Carboxylat
C15H20ClN3O4
OJIDLANQYRRUCV-UHFFFAOYSA-N
69042278
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
1-Boc-4-(4-chloro-2-nitrophenyl)piperazine
874814-97-8
18477062
OJIDLANQYRRUCV-UHFFFAOYSA-N
Tert-Butyl 4-(4-Chlor-2-Nitrophenyl)Piperazin-1-Carboxylat
69042278
Fest
250mg
C15H20ClN3O4
tert-butyl 4-4-chloro-2-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)Cl)[N+](=O)[O-]
341.792
341.79
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation