Learn More
1-Acetylimidazol, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 169501000
Weitere Details : CAS : 2466-76-4 Gewicht : 0.15000kg
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022210
  • 85.49 € / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 16
Chemische Identifikatoren
2466-76-4
110.12
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
17174
1-Imidazol-1-ylethanon
C5H6N2O
MFCD00005287
1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
CHEBI:16984
CC(=O)N1C=CN=C1
Spezifikation
1-Acetylimidazole
Glasflasche
93°C to 96°C
98%
97.5
98%
MFCD00005287
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,chloroform,thf
CC(=O)N1C=CN=C1
110.12
CHEBI:16984
Anhaftende Kristalle oder kristallines Pulver
Authentic
Beige bis Weiß oder Hellbraun
100g
2466-76-4
100.0
C5H6N2O
1-acetylimidazole, n-acetylimidazole, 1-1h-imidazol-1-yl ethanone, 1h-imidazole, 1-acetyl, acetylimidazole, 1-acetyl-1h-imidazole, imidazole, 1-acetyl, 3-acetylimidazole, unii-zmp8x1y11g, ccris 6534
VIHYIVKEECZGOU-UHFFFAOYSA-N
1-Imidazol-1-ylethanon
17174
110.12
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation