Learn More
1,6-Naphthyridin-2-carbonsäure, 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 457530010
Weitere Details : CAS : 197507-59-8 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15525256
  • 314.50 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
26-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
197507-59-8
174.16
1,6-naphthyridine-2-carboxylicacid, 1,6 naphthyridine-2-carboxylic acid, peakdale1_000097, 2-1,6 naphthyridinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,6-naphthyridine, pyridino 4,3-b pyridine-2-carboxylic acid
1,6-Naphthyridin-2-Carbonsäure
C9H6N2O2
OZZMWXQJCJUCEJ-UHFFFAOYSA-N
735908
C1=CC(=NC2=C1C=NC=C2)C(=O)O
Spezifikation
1,6-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Glasflasche
1g
97.5% min. (HPLC)
1,6-naphthyridine-2-carboxylicacid, 1,6 naphthyridine-2-carboxylic acid, peakdale1_000097, 2-1,6 naphthyridinecarboxylic acid, 2-carboxy-1,6-naphthyridine, pyridino 4,3-b pyridine-2-carboxylic acid
C1=CC(=NC2=C1C=NC=C2)C(=O)O
174.16
174.16
Authentic
290.0°C
197507-59-8
C9H6N2O2
OZZMWXQJCJUCEJ-UHFFFAOYSA-N
1,6-Naphthyridin-2-Carbonsäure
735908
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1,6-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Dokumentation