Learn More
1,5-Dihydroxynaphthalin, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 115001000
Weitere Details : CAS : 83-56-7 Gewicht : 0.10000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15229616
  • 31.34 € / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 9
Chemische Identifikatoren
83-56-7
160.17
1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
naphthalin-1,5-diol
C10H8O2
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
6749
C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Spezifikation
1,5-Dihydroxynaphthalene
Authentic
259.0°C to 261.0°C
83-56-7
C10H8O2
06,98
Solubility in water: 0.6g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
160.17
160.17
252°C
Kunststoffflasche
100g
96% min. (HPLC)
C10H6(OH)2
1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
naphthalin-1,5-diol
6749
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1,5-Dihydroxynaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation