Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63142.03
Weitere Details : CAS : 719-70-0 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449668
  • 36.90 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
719-70-0
224.235
YSBDMNNCMGUEAL-UHFFFAOYSA-N
2737434
C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
C11H13FN2O2
MFCD00798370
1-4-fluoro-2-nitrophenyl piperidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-piperidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl piperidine, pubchem8030, acmc-1bbsb, 4-fluoro-2-nitrophenyl piperidine, piperidine,1-4-fluoro-2-nitrophenyl, 1-4-fluoranyl-2-nitro-phenyl piperidine
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
Spezifikation
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
719-70-0
MFCD00798370
YSBDMNNCMGUEAL-UHFFFAOYSA-N
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
2737434
Solid
1g
C11H13FN2O2
1-4-fluoro-2-nitrophenyl piperidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl-piperidine, n-4-fluoro-2-nitro-phenyl piperidine, pubchem8030, acmc-1bbsb, 4-fluoro-2-nitrophenyl piperidine, piperidine,1-4-fluoro-2-nitrophenyl, 1-4-fluoranyl-2-nitro-phenyl piperidine
C1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)F)[N+](=O)[O-]
224.235
224.23
97%