Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97%, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H65397.03
Weitere Details : CAS : 369-77-7 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449616
  • 206.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
369-77-7
349.134
ZFSXZJXLKAJIGS-UHFFFAOYSA-N
9719
C1=CC(=CC=C1NC(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)C(F)(F)F)Cl
C14H9Cl2F3N2O
MFCD00867294
cloflucarban, halocarban, irgasan cf3, cloflucarbon, trifluoromethyldichlorocarbanilide, unii-i5zzy3dc5g, cloflucarban usan, 4,4'-dichloro-3-trifluoromethyl carbanilide, i5zzy3dc5g, halocarban inn
1-(4-chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Spezifikation
1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
369-77-7
MFCD00867294
ZFSXZJXLKAJIGS-UHFFFAOYSA-N
1-(4-chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
9719
Solid
1g
C14H9Cl2F3N2O
cloflucarban, halocarban, irgasan cf3, cloflucarbon, trifluoromethyldichlorocarbanilide, unii-i5zzy3dc5g, cloflucarban usan, 4,4'-dichloro-3-trifluoromethyl carbanilide, i5zzy3dc5g, halocarban inn
C1=CC(=CC=C1NC(=O)NC2=CC(=C(C=C2)Cl)C(F)(F)F)Cl
349.134
349.13
97%