Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Chlor-2-Nitrophenyl)-4-ethylpiperazin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63116.MD
Weitere Details : Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428136
  • 27.60 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 01-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1239729-19-1
Spezifikation
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)-4-ethylpiperazine
1239729-19-1
Fest
250mg
269.73
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation