Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Bromo-2-fluorophenylsulfonyl)-4-methylpiperidine, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H65444.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449646
  • 233.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD20037344
Spezifikation
1-(4-Bromo-2-fluorophenylsulfonyl)-4-methylpiperidine
MFCD20037344
Solid
1g
336.22
97%