Learn More
Alfa Aesar™ 1-(4-Boc-1-piperidinyl)-4-brompyrazol, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H65315.03
Weitere Details : CAS : 877399-50-3 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422519
  • 75.40 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
27-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
877399-50-3
330.226
IYNZAVDBHAQODX-UHFFFAOYSA-N
45480278
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N2C=C(C=N2)Br
C13H20BrN3O2
MFCD09831980
tert-butyl 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-bromo-pyrazol-1-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, n-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 3-2-ethoxycarbonylacetyl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, ksc658s5d, 1-boc-4-4-bromo-1-pyrazolyl piperidine
Tert-Butyl 4-(4-Brompyrazol-1-yl)Piperidin-1-Carboxylat
Spezifikation
1-(4-Boc-1-piperidinyl)-4-bromopyrazole
1g
C13H20BrN3O2
14511017
IYNZAVDBHAQODX-UHFFFAOYSA-N
Tert-Butyl 4-(4-Brompyrazol-1-yl)Piperidin-1-Carboxylat
45480278
Fest
Weiß
877399-50-3
MFCD09831980
tert-butyl 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-bromo-pyrazol-1-yl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine-1-carboxylate, n-boc-4-4-bromopyrazol-1-yl piperidine, 3-2-ethoxycarbonylacetyl piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylicacid, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, ksc658s5d, 1-boc-4-4-bromo-1-pyrazolyl piperidine
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N2C=C(C=N2)Br
330.226
330.23
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation