Learn More
Alfa Aesar™ 1,3-Dibrom-4-Nitrobenzol, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61738.03
Weitere Details : CAS : 51686-78-3 Gewicht : 0.00100kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3459 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428298
  • 162.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
51686-78-3
280.903
DXRVYZGVVFZCFP-UHFFFAOYSA-N
12315646
C1=CC(=C(C=C1Br)Br)[N+](=O)[O-]
C6H3Br2NO2
MFCD02660416
2,4-dibromonitrobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-nitro, 2,4-dibromo-1-nitro-benzene, 1,3-dibromo-4-nitrobenzene, acmc-209kve, 2,4-dibromo-nitrobenzene, ksc594m9r, benzene,2,4-dibromo-1-nitro, 2,4-bis bromanyl-1-nitro-benzene, 2,4-dibromo-1-nitrobenzene;,3-dibromo-4-nitrobenzene
2,4-Dibrom-1-Nitrobenzol
Spezifikation
1,3-Dibromo-4-nitrobenzene
1g
C6H3Br2NO2
UN3459
DXRVYZGVVFZCFP-UHFFFAOYSA-N
2,4-Dibrom-1-Nitrobenzol
12315646
Kristallpulver
Gelb
51686-78-3
MFCD02660416
2,4-dibromonitrobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-nitro, 2,4-dibromo-1-nitro-benzene, 1,3-dibromo-4-nitrobenzene, acmc-209kve, 2,4-dibromo-nitrobenzene, ksc594m9r, benzene,2,4-dibromo-1-nitro, 2,4-bis bromanyl-1-nitro-benzene, 2,4-dibromo-1-nitrobenzene;,3-dibromo-4-nitrobenzene
C1=CC(=C(C=C1Br)Br)[N+](=O)[O-]
280.903
280.9
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation