Learn More
1-(3-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 97%, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H65483.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449676
  • 245.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1763-79-7
349.13
NXEAPPGVYKYWEW-UHFFFAOYSA-N
266475
C14H9Cl2F3N2O
MFCD01555586
1-3-chlorophenyl-3-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl urea, 1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-chlorophenyl urea, 3-chlorophenyl amino-n-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide, 1-3-chlorophenyl-3-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl urea
Spezifikation
1-(3-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
1763-79-7
MFCD01555586
NXEAPPGVYKYWEW-UHFFFAOYSA-N
266475
Solid
1g
C14H9Cl2F3N2O
1-3-chlorophenyl-3-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl urea, 1-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl-3-3-chlorophenyl urea, 3-chlorophenyl amino-n-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl carboxamide, 1-3-chlorophenyl-3-4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl urea
349.13
349.13
97%