Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-amin, 97 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 451710250
Weitere Details : CAS : 36216-80-5 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234894
  • 695.00 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
11-12-2020
Chemische Identifikatoren
36216-80-5
134.14
1,2-benzisoxazol-3-amine, benzo d isoxazol-3-amine, 3-amino-1,2-benzisoxazole, benzo d isoxazol-3-ylamine, 1,2-benzoisoxazol-3-amine, benzo d isoxazole-3-ylamine, aminobenzisoxazole, amino-benzoisoxazole, zlchem 93, 3-aminobenzisoxazole
1,2-Benzoxazol-3-Amin
C7H6N2O
NLMVYUBGWZWUGB-UHFFFAOYSA-N
2779749
C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)N
Spezifikation
1, 2-Benzisoxazol-3-amine
110°C to 112°C
36216-80-5
C7H6N2O
NLMVYUBGWZWUGB-UHFFFAOYSA-N
1,2-Benzoxazol-3-Amin
2779749
97%
Glasflasche
25g
96% min. (HPLC)
1,2-benzisoxazol-3-amine, benzo d isoxazol-3-amine, 3-amino-1,2-benzisoxazole, benzo d isoxazol-3-ylamine, 1,2-benzoisoxazol-3-amine, benzo d isoxazole-3-ylamine, aminobenzisoxazole, amino-benzoisoxazole, zlchem 93, 3-aminobenzisoxazole
C1=CC=C2C(=C1)C(=NO2)N
134.14
134.14
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1,2-Benzisoxazol-3-amine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation