Learn More
1-(-Naphthyl)ethylamin,1-naphthyl)ethylamin, 98 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 450571000
Weitere Details : CAS : 42882-31-5 Gewicht : 0.10000kg
Menge 100g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234834
  • 300.00 € / 100 Gramm
Verfügbar ab
17-12-2020
Chemische Identifikatoren
42882-31-5
171.24
+/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
1-Naphthalen-1-ylethanamin
C12H13N
RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
98089
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Spezifikation
1-(1-Naphthyl)ethylamine
>110°C
1.063
100g
98%
+/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
1-Naphthalen-1-ylethanamin
98089
98%
1.0630g/mL
Glasflasche
156°C (15.0mmHg)
42882-31-5
C12H13N
Solubility in water: insoluble
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
171.24
171.24
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1-(1-Naphthyl)ethylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation