missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ 0.36 mm PEEKsil™ Schläuche

Ein mechanisch robuster, polymerummantelter Quarzglasschlauch für HPLC-Systeme

Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0624373

Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15208793

  • 99.15 € / 2 Stück


Verfügbar ab
30-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die Innenwand aus Quarzglas bietet eine glatte Oberfläche, die frei von Unvollkommenheiten ist
  • PEEKsil-kompatibel mit den meisten organischen Lösungsmitteln und beständig gegen starke Säuren
  • Effektiver pH-Bereich von 0 bis 10
  • Flexibilität ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Säulen, Detektoren und Injektoren
Spezifikation

Spezifikation

2/Packung
0.025 mm
150 m
PEEKsil Schläuche mit 0.36 mm Außendurchmesser x 0.025 mm Innendurchmesser x 150 mm Länge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation